Learn More
Honeywell™ Tapón de espuma Bilsom 304L (con cable)
Click to view available options
Amarillo/blanco, con cable
Descripción
- Espuma suave para una comodidad y un rendimiento mayores
- Su superficie lisa y repelente a la suciedad evita que la suciedad u otras sustancias se acumulen en la piel o entren en el canal auditivo.
- Perfectos para trabajadores que necesiten bloquear ruidos fuertes y requieran la mejor protección y la mayor comodidad disponibles en unos tapones para los oídos.
- Los tapones para los oídos de poliuretano más usados de Europa
- Rendimiento superior de bloqueo de ruido en tapones de un solo uso
Especificaciones
Color | Amarillo, blanco |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, Certificado CE: 941057, Declaración CE: 9404815 |
Reducción del ruido nominal (RRN) | SNR: 33 dB |
Corded | Con cable |
Plug Shape | Bala |
Tipo de producto | Tapón para los oídos de un solo uso |
Desechables | Sí |
Material | Poliuretano |