Learn More
Zeiss™ Fototubo binocular
Click to view available options
Tipo:
Fototubo binocular 20°/23 (100:0/0:100)
Fototubo binocular 30°/23 (100:0/0:100)
Fototubo binocular 30°/23 (50:50)
Fototubo binocular S 20°
Tubo binocular 20°/23
Tubo binocular 30°/20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los fototubos binoculares están disponibles con varias opciones para adaptarse a sus necesidades
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fototubo binocular 30°/23 (50:50) |
| Descripción | Puerto de cámara de imagen invertida con interfaz 60N |
| Cantidad | 1 unidad |