Learn More
Zeiss™ Fototubo binocular
Código de producto. 13236379
Change view
Click to view available options
Tipo:
Fototubo binocular 20°/23 (100:0/0:100)
Fototubo binocular 30°/23 (100:0/0:100)
Fototubo binocular 30°/23 (50:50)
Fototubo binocular S 20°
Tubo binocular 20°/23
Tubo binocular 30°/20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
13236379 Tubo binocular 30°/20 cada uno
11845620 Fototubo binocular 30°/23 (100:0/0:100) cada uno
11835620 Fototubo binocular 30°/23 (50:50) cada uno
11874983 Tubo binocular 20°/23 cada uno
11885570 Fototubo binocular S 20° cada uno
11814983 Fototubo binocular 20°/23 (100:0/0:100) cada uno
6 options
Código de producto. 13236379
Marca: Zeiss™ 4255229000000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos fototubos para una gran variedad de aplicaciones
Los fototubos binoculares están disponibles con varias opciones para adaptarse a sus necesidades
Especificaciones
Tipo Tubo binocular 30°/20
Descripción Imagen invertida
Cantidad 1 unidad