Learn More
Nitritex™ Mono con capucha desechable Bio-Clean™ D
Click to view available options
Tamaño:
3XL
4XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 124 a 132 cm
De 132 a 140 cm
Altura (métrico):
194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Descripción
Includes
Cremallera delantera, con solapa protectora, capucha elástica
- Suelta poca pelusa
- Ojal para el pulgar para asegurar una sujeción segura
- Aberturas elásticas para restringir la liberación de partículas
- Evita el efecto de fuelle debido a la acumulación de presión de aire
- Costuras selladas, cremallera de alta calidad con solapa de material adhesivo
- Los cubrebotas tienen suelas antideslizantes y cordones reforzados
- Antiestático
Certifications
ISO Clase 4
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de aislamiento |
Tamaño | 3XL |
Sexo | Unisex |
Material | Tejido CleanTough™ |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de manguito | Elástico |
Hood Type | Elástico |
Tipo de costura | Sellado |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-1772 | Certificado de conformidad | 05/12/2023 | BDCHT-XXXL |
22-2364 | Certificado de conformidad | 24/02/2023 | BDCHT-XXXL |
22-2262 | Certificado de conformidad | 24/02/2023 | BDCHT-XXXL |
22-2183 | Certificado de conformidad | 24/02/2023 | BDCHT-XXXL |
S027-15 | Certificado de conformidad | 16/12/2022 | BDCHT-XXXL |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
11Minutes
59Seconds
24New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Nitritex™ Mono con capucha desechable Bio-Clean™ D >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido