Learn More
Nitritex™ Mono con capucha desechable Bio-Clean™ D Código de producto.: 15278128
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Nitritex™ Mono con capucha desechable Bio-Clean™ D
BIOPHARMA
Código de producto. 15278128
4XL, De 132 a 140 cm, De 200 a 206 cm
Click to view available options
Tamaño:
3XL
4XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 124 a 132 cm
De 132 a 140 cm
Altura (métrico):
194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Código de producto. 15278128
Marca: Nitritex™ BDCHT4XL
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cremallera delantera, con solapa protectora, capucha elástica
Proporciona una comodidad y protección excepcionales, incluso al manipular fármacos citotóxicos.
  • Suelta poca pelusa
  • Ojal para el pulgar para asegurar una sujeción segura
  • Aberturas elásticas para restringir la liberación de partículas
  • Evita el efecto de fuelle debido a la acumulación de presión de aire
  • Costuras selladas, cremallera de alta calidad con solapa de material adhesivo
  • Los cubrebotas tienen suelas antideslizantes y cordones reforzados
  • Antiestático
Certifications
ISO Clase 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de aislamiento
Tamaño 4XL
Sexo Unisex
Material Tejido CleanTough™
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de manguito Elástico
Hood Type Elástico
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Estilo de la parte posterior Elástico
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2
Descripción Costuras encuadernadas con costura de aguja única
Tamaño del tórax (imperial) De 51 a 54 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 132 a 140 cm
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments
Altura (imperial) De 76 a 80 pulg
Altura (métrico) De 200 a 206 cm
Cantidad 15/Caja, envasados individualmente
Envase Individually Packaged
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote23-0335 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/04/2023 Catalog NumberBDCHT-XXXXL
    Número de lote21-3007 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2022 Catalog NumberBDCHT-XXXXL
    Número de lote21-0868 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2022 Catalog NumberBDCHT-XXXXL
    Número de lote21-0698 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2022 Catalog NumberBDCHT-XXXXL
    Número de lote21-0694 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2022 Catalog NumberBDCHT-XXXXL
    Título del producto
    Nitritex™ Mono con capucha desechable Bio-Clean™ D >