Learn More
Agilent BioTek Lector multimodo Synergy LX
GREENER_CHOICE
Product Code. 17207839 Shop All Agilent BioTek Products
Click to view available options
Tecnología de medición:
Absorbancia
Absorbancia, fluorescencia, luminiscencia
Fluorescencia, luminiscencia
Incluye:
Absorbancia
Absorbancia; fluorescencia; luminiscencia
Fluorescencia; luminiscencia
Software integrado Gen5
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17207839
Brand: Agilent BioTek SLXFASN
This item is not returnable. View return policy
El lector multimodo Bio Tek Instruments Synergy LX es fácil de utilizar y de bajo coste, y aborda los ensayos basados en microplaca de criterio de valoración más comunes.
El lector multimodo Synergy LX BioTek automatiza muchos ensayos de microplacas comunes.El diseño óptico de alta calidad garantiza unos datos excelentes en los modos de detección de absorbancia, fluorescencia y luminiscencia.Este sistema asequible es ideal para muchos ensayos comunes, como la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, ELISA, BCA, Bradford y la viabilidad celular
La visualización de datos, la salida a una unidad de memoria flash USB, una impresora o un software Gen5 convierten a Synergy LX en una estación de trabajo de ensayo versátil.La interfaz de usuario de la gran pantalla táctil y el software integrado simplifican la programación y ahorran tiempo en el funcionamiento de ensayos de microplacas y microvolúmenes.
Certifications
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Warranty
12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervalo de absorbencia de 200 nm a 900 nm
Exactitud Longitud de onda: ±2 nm; densidad óptica: < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 2,5 D.E.
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Ancho de banda ≤5 nm
Fondo (métrico) 38,1 cm
Fondo (imperial) 15 in
Velocidad de medición 96 pocillos: 24 s, 384 pocillos: 76 s
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Filtros Paso de banda monocromador
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, ELISA, BCA, Bradford y viabilidad celular
Altura (imperial) 12 in
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 30,5 cm
Linealidad < 1 % de 0 a 2,5 D.E.
Incluye Absorbancia; fluorescencia; luminiscencia
Tecnología de medición Absorbancia, fluorescencia, luminiscencia
Modelo SLXFA
Tipo de producto Lector de microplacas multimodo
Consumo de energía Fuente de alimentación de 24 V de CC compatible con 100-240 V de CA a 50-60 Hz, 60 W (máx.)
Resolución 0,001 DE
Sensibilidad Intensidad de fluorescencia: Fluoresceína 2 pM; luminosidad: 10 amol ATP
Conexiones USB 2
Versiones de idioma del software Inglés
Garantía 1 año
Tensión 100/240 V
Peso (imperial) 27 lb
Peso (métrico) 12,3 kg
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38,1 cm
Tipo de detector Fotodiodo, PMT (fotomultiplicador)
Software Type Análisis e informes completos de datos (bajo control de Gen5)
Fuente de luz Flash de xenón
Reading Options Punto final, Cinético, Barrido de área, Barrido espectal de absorbancia
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.