Learn More
Acrilamida/bisacrilamida 29:1, solución al 30%, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (acrilamide/biacrilamida 29:1, n.° de CAS 25034-58-6) es una fórmula en polvo que se utiliza para crear la matriz de gel necesaria para los experimentos de electroforesis.
118.00€ - 210.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15465549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63279.AP |
500 mL |
118.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15475549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63279.K2 |
1 L |
210.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Acrylamide is used for sequencing gels and separation of proteins, used in protein and nucleic acid electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• BioAcryl-P is a 29:1 ratio of Acrylamide/Bisacrylamide
• Acrylamide is a crystalline amide that forms polymer structures at room temperature
• Acrylamide acts as the monomer for the gel structure, and bisacrylamide as the crosslinker for gel matrix formation
Application
• Suitable for gel electrophoresis-mediated separation of proteins and DNA for identification or sequencing
RUO – Research Use Only