Learn More
Acrilamida/bisacrilamida 29:1, solución al 40%, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (acrilamide/biacrilamida 29:1, n.° de CAS 25034-58-6) es una fórmula en polvo que se utiliza para crear la matriz de gel necesaria para los experimentos de electroforesis.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63079.K2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15465349
  • 191.96€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Acrilamida/bisacrilamida 29:1, el polvo premezclado se utiliza para la preparación de geles de ADN de proteínas. Se utiliza como gel de secuenciación de ADN, separación de proteínas. También se utilizan para preparar geles utilizando soluciones madre con las relaciones de entrecruzamiento más comunes.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Manténgase alejado de la luz. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
40% soln
1 L
UN3426
Líquido
Incolora
MFCD00080848
It is soluble in water.