Learn More
Agilent BioTek Recipiente y adaptador BioCell
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto de la placa del adaptador
Cubeta
Para utilizar con (aplicación):
Mediciones de absorbancia de 1 cm
Mediciones de longitud de trayectoria de 1 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El conjunto de la placa del adaptador BioCell puede contener hasta 8 cubetas BioCell (BT7272051) para mediciones de 1 cm de trayectoria óptica en un espectrofotómetro de microplacas Agilent BioTek.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubeta |
| Para utilizar con (equipo) | Epoch, Synergy H1, Synergy HTX |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de absorbancia de 1 cm |
| Material | Cuarzo |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction