Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Sistema de identificación bioquímica: Listeria spp.
Sistema de identificación bioquímica para especies de Listeria a partir de alimentos y otras muestras ambientales
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts MID-67
Detalles adicionales : Peso : 1.90000kg
Descripción
- Sistema de identificación bioquímica de 12 sustratos
- A partir de una amplia gama de tecnologías para la detección específica de especies de Listeria a partir de alimentos y otras muestras ambientales
- Desde una gama de sistemas de identificación bacteriana sencillos y fiables para laboratorios alimentarios, medioambientales e industriales.
- Estas pruebas darán a los profesionales la información necesaria para maximizar la eficacia del manejo adecuado del paciente.
- La gama se está expandiendo rápidamente y abarcará la gama más amplia de soluciones de pruebas microbiológicas.
Especificaciones
Identificación de especies de Listeria | |
20 pruebas |