Learn More
Biochrom Software de impresión por ordenador (PVC) con cable USB
Permite a los usuarios imprimir a través del PC directamente en la impresora conectada al mismo. Los datos también se pueden almacenar como una hoja de cálculo de Excel, como un archivo de gráficos EMF, un archivo de datos delimitado por comas (csv), un archivo de datos delimitado por tabulaciones (txt) o un formato PVC nativo para un acceso posterior.
Marca: Biochrom 80300473
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Se suministra con cable USB
- Compatible con Windows 2000 - Windows XP
- Imprime en CUALQUIER impresora conectada al PC (o en red)
- Se pueden configurar hasta ocho instrumentos en un PC (si lo permiten los puertos)
- Muestra los resultados en el PC.
- Se admiten varios formatos de archivo, incluidos los formatos PVC, Excel, EMF (archivo gráfico) y .TXT de Windows, CSV ASCII
Especificaciones
Windows 2000 - Windows XP | |
Software de impresión por ordenador | |
Cable USB |