Learn More
Ansell Cubrebarbas BBS-W BioClean™
91.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22919" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color: Blanco
Descripción
- Ligero
- Sujeción de cabeza cómoda
- Abertura elástica sin látex
- Talla universal
Especificaciones
Tipo | Cleanroom Beard Cover |
Tamaño | Universal |
Material | Polipropileno hilado |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Sin látex | Sí |
Tipo de costura | Abertura con doble costura |
Certificaciones/conformidad | Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 |
Para utilizar con (aplicación) | Cleanrooms |
Cantidad de embalaje | 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; 10 bolsas de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; una bolsa exterior por envase de cartón revestido (1000 unidades) |
Mostrar más |
Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.