Learn More
Nitritex™ Fundas protectoras BioClean-C™.
Click to view available options
Color:
Azul
Descripción
Diseñadas para la protección, las fundas protectoras de quimioterapia BioClean-C™ se han desarrollado especialmente para ofrecer la máxima protección contra una serie de fármacos de quimioterapia y para ser compatibles con salas limpias de ISO clase 4. Fabricadas con material CleanTough™ ligero, de bajo pelaje y resistente, las fundas cuentan con brazos elásticos y puños elásticos 100 % de poliéster. La cubierta 'talla única' se ha diseñado para donación rápida y sencilla
- Probado contra ASTM D6978-05 usando un mínimo de nueve citotóxicos
- Costuras de unión ultrasónica con cinta protectora
- Elástico para un ajuste seguro
- Procesado para garantizar la compatibilidad con SO clase 4
- Puños elásticos 100% de poliéster
- Material ligero, de bajo pelaje y resistente a desgaste CleanTough™
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Tipo de producto | Cubremangas |
Material | Puños de poliéster material CleanTough™ |
Color | Azul |
Esterilidad | No estéril |
Estilo de manguito | Elástico |
Modelo | BCSC |
Para utilizar con (aplicación) | Protección química |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN - , EN 863, EN 13935-2 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Título del producto
Nitritex™ Fundas protectoras BioClean-C™. >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido