Learn More
Ansell BioClean™ Non-sterile Chemotherapy Protective Apron BCDA
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Descripción
- Testado conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
- Cintas para atarlo en la parte trasera
- Cierre de cuello ajustable
- Material ligero y con bajo nivel de generación de pelusas CleanTough
- Sin silicona
- Fabricado en una instalación que posee las certificaciones 9001:2015 y (EU)2016/425 módulo D
- Cumple el Reglamento sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425 de la Categoría 3
- Probado según la norma en ISO 13034:2005 Ropa de protección + A1:2009 contra productos químicos líquidos (Tipo PB [6])
- Ropa de protección probada contra productos químicos según la norma EN 14325
- Testado conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
- Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
- Probado según las normas: EN 530, resistencia a la abrasión; EN 6530, resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, resistencia a la tracción; EN 9073-4, resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, resistencia a la punción; y EN 13935-2, resistencia a la costura
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Chemotherapy Protective Apron |
Tamaño | Medio |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Tipo de tapón | Cintas para atar |
Esterilidad | No estéril |
Sin látex | No |
Estilo de cuello | Ajustables |
Resistencia | Resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1 |
Para utilizar con (aplicación) | Controlled and Critical Environments, Production and Manufacturing, Laboratory and Research |
Mostrar más |
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Título del producto
Ansell BioClean™ Non-sterile Chemotherapy Protective Apron BCDA >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido