Learn More
Ansell Delantal de protección con mangas BCAS para quimioterapia BioClean™
Código de producto. 15248108
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Consulte el paquete de validación del producto o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener datos específicos sobre el uso de prendas con fármacos citotóxicos. Las prendas utilizadas para la protección contra estos fármacos deben seleccionarse específicamente para el tipo de productos químicos utilizados.
Código de producto. 15248108
Marca: Ansell BCASM
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consulte el paquete de validación del producto o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener datos específicos sobre el uso de prendas con fármacos citotóxicos. Las prendas utilizadas para la protección contra estos fármacos deben seleccionarse específicamente para el tipo de productos químicos utilizados.
El delantal de protección con mangas BCAS para quimioterapia Ansell™ BioClean™ proporciona protección contra una serie de fármacos citotóxicos.
  • Probado contra las normas de permeabilidad
  • ASTM F739-12
  • Costuras de unión ultrasónica con cinta protectora
  • Cintas para atarlo en la parte trasera
  • Cierre de cuello ajustable
  • Material ligero y con bajo nivel de generación de pelusas CleanTough
  • Sin silicona
  • Fabricados en una planta con certificaciones ISO 9001:2015 y (UE) 2016/425 de módulo D
  • Cumple el Reglamento sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425 de la categoría 3
  • Testados conforme a la norma EN ISO 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos líquidos (tipo PB [6])
  • Testados conforme a la norma EN 14325: Ropa de protección contra productos químicos
  • Testados conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
  • Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
  • Testados conforme a las normas:EN 530, resistencia a la abrasión; EN 6530, resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, resistencia a la tracción; EN 9073-4, resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, resistencia a la punción; y EN 13935-2, resistencia a la costura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Medio
Material Polipropileno, polietileno, Polyethylene
Color Blanco
Desechables
Tipo de tapón Cintas para atarlo en la parte trasera
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Elástico
Resistencia Resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1
Para utilizar con (aplicación) Critical and Controlled Environments
Certificaciones/conformidad ASTM F739
Tipo de costura Sellado con ultrasonidos
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Category III, EN 13034:2005 + A1:2009
Mostrar más Mostrar menos
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.