Learn More
Ansell Alfombrilla de preparación estéril BioClean ChemPrep™ Código de producto.: 15258278
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Alfombrilla de preparación estéril BioClean ChemPrep™
BIOPHARMA
Código de producto. 15258278
56 x 40 cm
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 25 cm
56 x 40 cm
Código de producto. 15258278
Marca: Ansell SBCPM5640B
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La alfombrilla de preparación estéril Ansell™ BioClean ChemPrep™ mejora la seguridad de la mesa de trabajo para técnicos, enfermeros y farmacéuticos al manipular o administrar fármacos de quimioterapia.
  • Diseño de 3 capas sin látex
  • Capa superior de malla para una distribución uniforme
  • Capa intermedia altamente absorbente
  • Capa inferior impermeable
  • Capa superior: película con apertura de poliolefina
  • Capa intermedia: Papel Airlaid
  • Capa inferior: Polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbencia Alta absorbancia
Certificaciones/conformidad Fabricadas en una instalación que posee certificaciones ISO 9001:2008; procesadas en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 5
Dimensiones (L x An) 56 x 40 cm
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research, Production and Manufacturing
Cantidad Una unidad por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por segunda bolsa de PE; 25 bolsas dobles por bolsa de PE exterior sellada; cuatro bolsas exteriores por caja de cartón revestida (100 unidades)
Color Azul
Longitud (imperial) 22 in.
Longitud (métrico) 56 cm
Material Polyolefin
Tipo Alfombrilla de preparación
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40 cm
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote22-1636 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha28/09/2023 Catalog NumberS-BCPM-5640B
    Número de lote22-1636 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/09/2023 Catalog NumberS-BCPM-5640B
    Número de lote22-1785 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2023 Catalog NumberS-BCPM-5640B
    Número de lote22-1785 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/01/2023 Catalog NumberS-BCPM-5640B
    Número de lote22-0943 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha15/12/2022 Catalog NumberS-BCPM-5640B
    Tres (3) años desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
    Título del producto
    Ansell Alfombrilla de preparación estéril BioClean ChemPrep™ >