Learn More
Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Descripción
- Estilo puño abierto
- Tres bolsillos
- Tejido CleanTough™
- Desechables, empaquetados en bolsa
- Polipropileno no tejido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Tejido CleanTough™ |
| Estilo de manguito | Recto |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | 3 |
| Tamaño del tórax (métrico) | Entre 838,2 y 914,4 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530 13934-1, EN 9073-4, EN - , EN 863- , EN 13935-2, ASTM F739-12 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
| Mostrar más |