Learn More
Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D Código de producto.: 12932255
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D
Código de producto. 12932255
Grande
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Código de producto. 12932255
Marca: Nitritex™ BDLCL
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las batas desechables para laboratorio Nitritex™ BioClean-D para protegerse de la contaminación.
  • Estilo puño abierto
  • Tres bolsillos
  • Tejido CleanTough™
  • Desechables, empaquetados en bolsa
  • Polipropileno no tejido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño Grande
Material Tejido CleanTough™
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Tamaño del tórax (métrico) Entre 990,6 y 1066,8 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530 13934-1, EN 9073-4, EN - , EN 863- , EN 13935-2, ASTM F739-12
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Estructura Polipropileno no tejido
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Título del producto
    Nitritex™ Batas de laboratorio desechables BioClean-D >