Learn More
Ansell™ Monos desechables y no estériles BioClean-D™ con cuello y orificios para pulgar Código de producto.: 15258118
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell™ Monos desechables y no estériles BioClean-D™ con cuello y orificios para pulgar
BIOPHARMA
Código de producto. 15258118
M, De 170 a 176 cm
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (métrico):
De 164 a 170 cm
De 170 a 176 cm
De 176 a 182 cm
De 182 a 188 cm
De 188 a 194 cm
De 194 a 200 cm
De 200 a 206 cm
Código de producto. 15258118
Marca: Ansell™ BDCCTM
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disposable coverall with thumb loop for secure hold.
  • Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
  • Compatible con ISO Clase 4
  • Cremallera frontal con solapa.
  • Espalda, puños y tobillos elásticos
  • Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE drum
  • Bajo nivel de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño M
Material CleanTough™ Fabric
Color Blanco
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2
Tamaño del tórax (imperial) 36-36 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 92 a 100 cm
Para utilizar con (aplicación) salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial.
Altura (imperial) 5 pies 6 pulg. - 5 pies 9 pulg.
Altura (métrico) De 170 a 176 cm
Modelo BioClean™
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mostrar más Mostrar menos
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:12
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:12
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Nitritex Bioclean-D
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24-2719 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-M
Número de lote24-2682 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-M
Número de lote24-2517 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-M
Número de lote24-2516 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-M
Número de lote24-2441 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/02/2025 Catalog NumberBDCCT-M
Título del producto
Ansell™ Monos desechables y no estériles BioClean-D™ con cuello y orificios para pulgar >