Learn More
Ansell BioClean-D™ BDOB Non-sterile Cleanroom Overboots
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Descripción
- Suela laminada con material Safe-Step™
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Parte superior elástica con corbatas de seguridad.
- Tejido antiestático de baja pelusas
- Talla universal
salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, 503B Instalaciones/composición, Fabricación, Industrial
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Material | Polypropylene |
Latex Free | Yes |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | Ties |
Tipo de suela | Slip-resistant |
Estructura | Bound Seams, Single Needle Stitching |
Color del tapón | White |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell BioClean-D™ BDOB Non-sterile Cleanroom Overboots >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido