Learn More
Ansell BioClean-D™ - Traje de protección estéril BioClean-D con capucha y botas integradas S-BDFC
Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Esterilidad:Estéril
Description
- El traje de protección BioClean-D con capucha y botas integradas es una prenda desechable que ofrece una protección integral.
- Integra una cremallera frontal con solapa de protección, zonas elásticas en capucha, espalda, puños y tobillos, y gomas para los pulgares para garantizar una fijación segura.
- Las botas integradas llevan suelas antideslizantes para garantizar un paso firme y seguro.
Specifications
Specifications
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | XS |
Sexo | Unisex |
Material | Flashspun Polyethylene |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Standard |
Estilo de tobillo | Attached Boots, Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell BioClean-D™ - Traje de protección estéril BioClean-D con capucha y botas integradas S-BDFC >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction