Learn More
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down Sterile Coverall with Hood
Código de producto. 15428220
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Sterile drop-down cleanroom coverall features removable tabs for aseptic donning.
  • Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
  • Tejido CleanTough™ duradero antiestático y deja pocas pelusas
  • Presione las lengüetas de los tacos de liberación rápida para una colocación sin contacto
  • Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE DRUM
  • Bajo nivel de partículas
  • Nivel de garantía de esterilidad 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta para salas blancas.
Tamaño 4XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Standard
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado, Cosido
Esterilidad Estéril
Resistencia Chemicals
Recubrimiento Uncoated
Tipo de collarín Elastic Hooded
Estilo de la parte posterior Elástico
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Sin látex Yes
Modelo S-BDSH
N.º de bolsillos None
Tamaño del tórax (imperial) De 48 a 51 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Estilo de manga Long sleeve with elasticated cuff
Para utilizar con (aplicación) salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial.
Anchura del tórax (imperial) 48 to 51 in.
Altura (imperial) 6 pies 4 pulg. - 6 pies 6 pulg.
Altura (métrico) De 194 a 200 cm
Envase One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL & 8XL 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)