Learn More
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down Sterile Coverall with Hood
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Tejido CleanTough™ duradero antiestático y deja pocas pelusas
- Presione las lengüetas de los tacos de liberación rápida para una colocación sin contacto
- Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
- Cremallera delantera
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE DRUM
- Bajo nivel de partículas
- Nivel de garantía de esterilidad 10−6
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Cubierta para salas blancas. |
Tamaño | Pequeño |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Standard |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-2725 | Certificado de esterilidad | 11/03/2025 | S-BDSH-S |
24-2659 | Certificado de esterilidad | 04/03/2025 | S-BDSH-S |
24-2652 | Certificado de esterilidad | 04/03/2025 | S-BDSH-S |
24-2725 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | S-BDSH-S |
24-2659 | Certificado de conformidad | 04/03/2025 | S-BDSH-S |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
34Hours
9Minutes
8Seconds
15New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down Sterile Coverall with Hood >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido