Learn More
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL
Click to view available options
Tipo de producto:
Cleanroom Coveralls
Descripción
- Added features: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM features a disposable coverall, overboots with a slip-resistant sole, a hood and an integrated face mask, delivering head-to-toe personal protection
- Optimized packaging: All garments are presented in a single package, making handling more convenient and minimizing overall packaging waste
- Enhanced fit: The BioClean™ coverall included in this kit is designed with a front zip, elasticated back, cuffs, and ankles, offering a comfortable fit, while thumb loops ensure a secure hold
- Reduced contamination risks: As it is made from CleanTough™ material, which is both lightweight and low-linting, this sterile coverall is ideal for cleanroom use
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | CleanTough™ |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elastic at Back |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-0956 | Certificado de irradiación | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
23-0956 | Certificado de conformidad | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Certificado de conformidad | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Certificado de esterilidad | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1520 | Certificado de esterilidad | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
Título del producto
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido