Learn More
Ansell BioClean™ Durableu Disposable Overshoes BDBO
Click to view available options
Tamaño:
356 mm (14 pulg)
406 mm (16 pulg)
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Description
- Resistentes a desgarros, rasgaduras y abrasiones
- Bajos niveles de desprendimiento de partículas
- Resistente a una amplia gama de productos químicos líquidos
- Alta resistencia a la tracción
- Antideslizantes
- Polipropileno hilado no tejido (38 gsm)/laminado de polietileno fundido (64 gsm)
Specifications
Specifications
| Tamaño | 356 mm (14 pulg) |
| Material | Polipropileno |
| Latex Free | No |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2015 |
| Cantidad de embalaje | 50 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; ocho bolsas exteriores por caja de cartón revestida (400 unidades) |
| Tipo de empaquetado | 400/Cs. |
| Tipo de producto | Cubrezapatos |
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction