Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo estériles BioClean Nitramax™
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- El guante de longitud hasta el hombro (600 mm) proporciona una protección total del brazo
- Sin polvo ni látex
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Puño con reborde
- Embalaje EasyTear™ sin partículas
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006 |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Grado | EU GMP Grado A |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | 6,5 |