Learn More
Ansell Sistema de guantes/manguito aislador/RABS de nitrilo BioClean™
Código de producto. 17312983
Click to view available options
Talla 8, 8,5
El sistema de guantes y mangas para aislador/RABS de nitrilo Ansell BioClean™ es una manga de nitrilo acoplada a un guante PCP ambidiestro de talla 8 (BioClean BFAP) mediante un anillo de canal y una junta tórica.
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • 100 % a prueba de fugas de aire e inspeccionado (antes de ser guillotinado)
  • Certificaciones y pruebas:
    • Se fabrican en una instalación con ISO 9001:2015 y el módulo D del reglamento sobre EPI 2016/425.
    • Cumplen con la categoría 3 del reglamento sobre equipos de protección personal (EPI) de diseño complejo (UE) 2016/425.
    • Se procesan en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 4. Cumplen con los requisitos de la normativa sobre guantes EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 y EN421:2010.
    • Las propiedades físicas cumplen con la normativa europea para guantes médicos EN455-2:2015.
    • Probados según la norma de permeación ASTM D6978-05 para fármacos citotóxicos
    • Aptos para el contacto con todos los productos alimentarios Reglamento (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
    • Esterilizados de acuerdo con ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Color Verde, Blanco
Finger Thickness (English) 4.72 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Policloropreno
Palm Thickness (English) 3.94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Tipo de producto Isolator Gloves
Tamaño 8, 8,5
Temperatura máx. (imperial) 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0,12 mm
Para utilizar con (aplicación) Ciencias de la vida
Grip Design Textured Fingers
Modelo GSG10NITXLMA
Tamaño del puerto (imperial) 10/12 pulg
Tamaño del puerto (métrico) Entre 25,4 y 30,5 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NITXLMA
Temperatura mín. (imperial) 14°F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91,4 cm
Diámetro del manguito (imperial) 10/12 pulg
Diámetro del puño (métrico) Entre 25,4 y 30,5 cm