Learn More
Ansell Guantes de nitrilo aislantes estériles/RABS BioClean™
Código de producto. 16490571
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
6 in
8 in
10 in
12 in
Tamaño del puerto (métrico):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los guantes aislantes y RABS estériles validados BioClean se fabrican de nitrilo sin aceleradores con unos niveles increíblemente bajos de partículas y unas magníficas propiedades antiestáticas. Diseñados para usar en zonas de contacto con el producto.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • Totalmente validados en cuanto a esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Compatibles con autoclave
  • Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
  • Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
  • Disponibles con diversos tamaños de abertura
  • Los sectores más adecuados incluyen: farmacéutico, laboratorio, materias primas, biotecnología, procesamiento estéril, semiconductores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 tipo A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Color Blanco
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 9,75
Esterilidad Estéril
Temperatura máx. (imperial) 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max - 10°°C to 120°C
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Ciencias de la vida, sanidad y electrónica
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modelo GGL36NIT59
Tamaño del puerto (imperial) 12 in
Tamaño del puerto (métrico) 30,4 cm
Serie BioClean™
Temperatura mín. (imperial) 14°F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm
Diámetro del manguito (imperial) 5.1 in.
Diámetro del puño (métrico) 129 mm