Learn More
Ansell Guantes aislantes/RABS estériles de nitrilo BioClean™
Código de producto. 16894130
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12 in
6 in
8 in
De 10 a 12 in
Tamaño del puerto (métrico):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
De 25,4 a 30,5 cm
Modelo:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
N/A
Código de producto. 16894130
Marca: Ansell GGL10NIT59
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
N/A
Los guantes aislantes y RABS estériles validados BioClean se fabrican de nitrilo sin aceleradores con unos niveles increíblemente bajos de partículas y unas magníficas propiedades antiestáticas. Diseñados para usar en zonas de contacto con el producto.
  • Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
  • 100 % a prueba de fugas de agua
  • Totalmente validados en cuanto a esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10
  • La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
  • Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
  • Compatibles con autoclave
  • Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
  • Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
  • Disponibles con diversos tamaños de abertura
  • Los sectores más adecuados incluyen: farmacéutico, laboratorio, materias primas, biotecnología, procesamiento estéril, semiconductores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ASTM F739 No
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 tipo A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Color Blanco
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Ambidiestro
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 9,75
Esterilidad Estéril
Temperatura máx. (imperial) 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max -10°C to 120°C
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Ciencias de la vida, sanidad y electrónica
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modelo GGL10NIT59
Tamaño del puerto (imperial) 10 in
Tamaño del puerto (métrico) 25,4 cm
Serie BioClean™
Temperatura mín. (imperial) 14°F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 84 cm
Diámetro del manguito (imperial) 5.1 in.
Diámetro del puño (métrico) 129 mm
Mostrar más Mostrar menos
N/A