Learn More
Ansell Guantes aislantes/RABS estériles de nitrilo BioClean™
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
10 in
12 in
6 in
8 in
De 10 a 12 in
Tamaño del puerto (métrico):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
De 25,4 a 30,5 cm
Modelo:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Beskrivelse
- Probados frente a ASTM D6978-05 para la manipulación de fármacos químicos
- 100 % a prueba de fugas de agua
- Totalmente validados en cuanto a esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10
- La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
- Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
- Compatibles con autoclave
- Lavados y envasados en salas limpias ISO 4
- Resistentes a VHP, IPA y desinfectantes
- Disponibles con diversos tamaños de abertura
- Los sectores más adecuados incluyen: farmacéutico, laboratorio, materias primas, biotecnología, procesamiento estéril, semiconductores
Tekniske data
Tekniske data
| ASTM F739 | No |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 tipo A, EN 388:4101X, EN 455 |
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
| Color | Blanco |
| Finger Thickness (English) | 24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.60 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Vis mere |
N/A
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion