Learn More
Nitritex™ Rotuladores para salas limpias estériles BioClean Permaflow™
Código de producto. p-6827088
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Descripción:
Doble bolsa
En bolsa
En bolsa doble, paquete de 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 200
Código de producto. 15298308
Marca: Nitritex™ SBPTBBK1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO clase 4 & y UE GMP grado A. Los rotuladores para salas limpias Nitritex™ BioClean Permaflow™ se envasan individualmente y están disponibles con tinta negra, azul o roja. También se encuentran disponibles variedades envasadas en dos bolsas.
  • Tinta de alta permanencia negra, azul o roja
  • Permanentes y resistentes al agua
  • Secado rápido
  • No tóxico
  • Etiquetado resistente al alcohol
  • La tinta de sellado automático evita el secado
  • Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa y de la luz fluorescente
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008
  • Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Descripción En bolsa
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 140 mm