Learn More
Ansell™ Mangas aislantes GSL/RABS de nitrilo estéril BioClean™
Click to view available options
Tamaño del puerto (imperial):
12/14 pulg
6/8 pulg
Descripción
- 100 % a prueba de fugas de agua (antes de ser guillotinado)
- Adecuada para su uso con una amplia gama de sistemas de puños
- Triple bolsa
- Compatible con autoclave: solo la manga
Especificaciones
Especificaciones
ASTM F739 | No |
Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
Chlorinated | Sí |
Procedimiento de limpieza | Lavado DI |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y UE GMP grado A |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco (<40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente. |
Descripción | Una pieza por bolsa de PE interior sellada, una bolsa interior por segunda bolsa de PE interior sellada, una segunda bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada, 20 bolsas exteriores por caja de polietileno Correx blanca interior revestida |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Laboratorio |
Color | Blanco |