Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
The BioDrop Duo+ is a Micro-Volume UV/Vis spectrophotometer with pre-programmed life science methods and general spectrophotometric capabilities. This 2-in-1 instrument will fulfill the needs of the most demanding laboratories.
Marca: Biochrom 80-3006-68
Detalles adicionales : Peso : 11.00000kg
Descripción
- Lámpara flash de xenón de larga duración
- Bajo consumo de energía y modo de protector de pantalla
- Trayectoria óptica fija y sin piezas móviles, por lo que no es necesario realizar calibraciones regulares
- El diseño, que se puede limpiar con facilidad, minimiza el riesgo de contaminación cruzada
- Metodologías espectrofotométricas generales preprogramadas, incluidas la longitud de onda única, la concentración, el analizador de onda, la cinética, y la curva estándar
- Metodologías de ciencias de la vida preprogramadas, incluidas la cuantificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos), el colorante fluorescente, el cálculo de Tm, la proteína UV y métodos de proteínas colorimétricas
- Creador de métodos para una máxima flexibilidad
- Preciso, robusto y rápido; resultados en menos de 4 segundos.
Especificaciones
Color Touchscreen | |
Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés | |
BioDrop Duo+ | |
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | |
De 190 nm a 1100 nm | |
Espectrofotómetro | |
< 4 segundos | |
± 0,003 A (0 a 0,5 A); ± 0,007 A (0,5 a 1,0 A) | |
Mínimo 0,5 μl | |
< 0,5 % T a 220 nm NaI; < 0,5 % T (a 340 nm NaNO2) | |
± 1 nm | |
3,6 kg |
280 x 410 x 190 mm | |
Flash de xenón | |
5 nm | |
120/240 V | |
Espectrofotometría general y metodología de ciencias de la vida | |
Pantalla táctil (color), puerto USB | |
10 mm más 0,5 mm | |
No | |
Round | |
± 2 nm | |
7.9 lb. |