Learn More
Estándar de biocombustibles, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11945084 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11945084
Marca: SPEX Certiprep BFS100Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
S100 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spécification
Nombre del producto químico o material Biofuel Standard
Nombre de nota For Biodiesel Fuel Analysis
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 67784-80-9, 7704-34-9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 99.99, 0.01
Nombres de analitos o componentes Biodiesel B-100,Sulfur from Ammonium sulfate
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Elemento Biodiesel B-100, Sulfur from Ammonium sulfate
Solvent or Matrix B100
Industry Type Petrochemical Testing
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/g
Afficher plus Afficher moins
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis