Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves
Tienda Molnlycke Productos
Click to view available options
Tamaño:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descripción
- Can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech Indicator™; Underglove to form a breach indication system
- Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polyisoprene
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Certificaciones y sellos de garantía
- Energía renovable
- Reciclable
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 0.65 |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Suave |
Finger Thickness (English) | 8,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
CE_17895738_EN.pdf
Tamaño : 142.8 kB
Título del producto
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido