Learn More
Heathrow Scientific™ Bolsas para eliminación de residuos de riesgo biológico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15529083 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa
Soporte para bolsas
Capacidad (métrico):
2 l
9 L
19 l
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. Tipo de producto Capacidad (métrico) unitSize
15529083 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 19 l paquete de 200
15519083 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 2 l paquete de 500
16320676 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 9 L paquete de 200
16330676 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 40 L paquete de 200
16300676 Soporte para bolsas 2 l cada uno
5 options
Código de producto. 15529083
Marca: Heathrow Scientific™ HS10322
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biohazard Disposal Bags for personal or general lab use, multiple sizes available to suit all needs.
  • Bolsa de recogida de residuos de riesgo biológico
  • Símbolo de advertencia de riesgo biológico y precauciones impresas en inglés, español y francés
  • Incluyen un parche indicador que se oscurece al esterilizarse en autoclave
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Desechables
  • El soporte para bolsas HS10044H SOLO es indicado para su uso con bolsas HS10320 de 2 l
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,02 gal
Capacidad (métrico) 19 l
Color Rojo
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos de riesgo biológico
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 1,6 mm
N.º por caja 500/paq.
Embalaje exterior Caja
Grosor (imperial) 63 mil
Dimensiones (L x An) 19 x 23 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (19 x 23 x 0,06 pulg)
Longitud (imperial) 19 in
Longitud (métrico) 48,3 cm
Anchura (imperial) 23 in
Anchura (métrico) 58,4 cm
Altura (imperial) 0,06 in
Altura (métrico) 0,15 cm
Peso (imperial) 0,04 lb
Peso (métrico) 0,02 kg
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa