Learn More
Bel-Art™ Bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico SP Scienceware™ con/sin etiqueta de advertencia
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
61 x 30 cm (24 x 12 pulg)
61 x 30 cm (24 x 12 pulg.)
76 x 61 cm (30 x 24 pulg)
91 x 61 cm (36 x 24 pulg)
91 x 61 cm (36 x 24 pulg)
Color:
Translúcido
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Descripción
Eliminación económica y segura de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo celular multipocillo, matraces de cultivo celular, placas de cultivo, filtros de membrana y otros residuos de riesgo biológico
- Estas bolsas de riesgo biológico de plástico de polipropileno transparente tienen un grosor de 0,03 mm (1,5 mil)
- Han superado las pruebas de impacto por caídas de la norma ASTM 1709 y de resistencia a roturas de la norma ASTM 1922
- Esterilizables en autoclave a alta temperatura a un máximo de 135 °C
- También se pueden utilizar como revestimientos de recipientes de basura convencionales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 170 L |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D1709-98 |
| Tipo de tapón | Zip Tie |
| Diseñar | No impreso, sin parche de esterilización |
| Capacidad (imperial) | 20 gal |
| Color | Translúcido |
| Dimensiones (L x An) | 91 x 61 cm (36 x 24 pulg) |
| Desechables | Sí |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |