Learn More
Bel-Art™ Bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico SP Scienceware™ con/sin etiqueta de advertencia
Código de producto. p-3207298 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
61 x 30 cm (24 x 12 pulg)
61 x 30 cm (24 x 12 pulg.)
76 x 61 cm (30 x 24 pulg)
91 x 61 cm (36 x 24 pulg)
91 x 61 cm (36 x 24 pulg)
Color:
Translúcido
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
11392144 61 x 30 cm (24 x 12 pulg.) Translúcido paquete de 100
11352154 61 x 30 cm (24 x 12 pulg) Transparente paquete de 100
11302154 30 x 24 in. (76 x 61 cm) Translúcido 100 PCS
11362154 76 x 61 cm (30 x 24 pulg) Transparente paquete de 100
11312154 91 x 61 cm (36 x 24 pulg) Translúcido paquete de 100
11372154 91 x 61 cm (36 x 24 pulg) Transparente paquete de 100
6 options
Código de producto. 11392144
Marca: Bel-Art™ F131600005
Edge
Eliminación económica y segura de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo celular multipocillo, matraces de cultivo celular, placas de cultivo, filtros de membrana y otros residuos de riesgo biológico
  • Estas bolsas de riesgo biológico de plástico de polipropileno transparente tienen un grosor de 0,03 mm (1,5 mil)
  • Han superado las pruebas de impacto por caídas de la norma ASTM 1709 y de resistencia a roturas de la norma ASTM 1922
  • Esterilizables en autoclave a alta temperatura a un máximo de 135 °C
  • También se pueden utilizar como revestimientos de recipientes de basura convencionales
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 L
Certificaciones/conformidad ASTM D1709-98
Tipo de tapón Zip Tie
Diseñar No impreso, sin parche de esterilización
Capacidad (imperial) 3 gal
Color Translúcido
Dimensiones (L x An) 61 x 30 cm (24 x 12 pulg.)
Desechables
Longitud (métrico) 61 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 30 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo, filtros de membrana y mucho más
Anchura (imperial) 12 in
Longitud (imperial) 24 in
Grosor 0,03 mm
Material Polipropileno
Tipo de producto Bolsa para riesgos biológicos