Learn More
Sartorius™ Pipetas mecánico monocanal Biohit™ Proline
Ideal para universidades y colegios o cualquier laboratorio que busque una herramienta de manipulación de líquidos fiable y rentable. Las pipetas mecánicas monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline son pipetas de rango ajustable que se pueden utilizar con muchas marcas de puntas.
Marca: Sartorius™ 720010
258.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
- Amplia gama de pipetas con intervalos de volumen fijos o ajustables
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
- Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
- Codificación por colores en la pipeta
- Totalmente esterilizable en autoclave, con solo 3 piezas para limpiar
- Diseño más ergonómico para reducir la fuerza de pipeteo necesaria
Especificaciones
0,8% | |
Optifit | |
1 | |
De 0,2 a 2,5 μl | |
Safe-Cone | |
Es ideal para universidades y colegios, o cualquier laboratorio que busque una herramienta de manipulación de líquidos rentable | |
1 unidad | |
Productos químicos |
ISO | |
Autoclavable | |
Micropipeta | |
Volumen transparente | |
Ergonómico | |
Laboratorio | |
Sí |