Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Single-Channel Mechanical Pipettes
Ideal for universities and colleges or any laboratory seeking cost-efficient, reliable liquid-handling tool. Sartorius™ Biohit™ Proline Single-Channel Mechanical Pipettes are adjustable-range pipettes that can be used with many tip brands.
Marca: Sartorius™ 720025
285.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23285" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13770kg
Descripción
- Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
- Amplia gama de pipetas con intervalos de volumen fijos o ajustables
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
- Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
- Codificación por colores en la pipeta
- Totalmente esterilizable en autoclave, con solo 3 piezas para limpiar
- Diseño más ergonómico para reducir la fuerza de pipeteo necesaria
Especificaciones
0,6, 0,9, 2 % | |
Optifit | |
Laboratorio | |
1 | |
De 5 a 50 μl | |
Safe-Cone | |
Es ideal para universidades y colegios, o cualquier laboratorio que busque una herramienta de manipulación de líquidos rentable | |
0,3, 0,6, 2 % | |
Sí |
ISO | |
Esterilizable en autoclave | |
Proline Plus | |
Micropipeta | |
Volumen transparente | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
Laboratorio | |
1 unidad | |
Productos químicos |