Learn More
Sartorius Pipetas de volumen fijo Biohit™ Proline™
Pipetas mecánicas ideales para uso universitario y de laboratorio. Las pipetas de volumen ajustable Sartorius™ Biohit™ Proline™ son herramientas de manipulación de líquidos asequibles, precisas, prácticas y fiables.
Marca: Sartorius 720070
264.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Monocanal
- Rentable
- Ligero
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Preciso, práctico y fiable
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles para los modelos > 10 μl
Especificaciones
0,6 % a 200 μl, 0,8 % a 100 μl, 2,5 % a 20 μl | |
Proline™ | |
De 20 to 200 μl | |
1μL |
Puntas de filtro Safe-Cone (estándar o más) | |
Pipeta | |
Ergonómico | |
2 años |
Título del producto
Sartorius Pipetas de volumen fijo Biohit™ Proline™ > Intervalo de volumen: De 20 a 200 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido