Learn More
Sartorius Pipetas de volumen ajustable Sartorius™ Biohit™ Proline™
Ideal mechanical pipettes for university and laboratory use. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Adjustable-Volume Pipettes are affordable, precise, practical and reliable liquid-handling tools.
Marca: Sartorius 720050
258.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Monocanal
- Rentable
- Ligero
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Preciso, práctico y fiable
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles para los modelos > 10 μl
Especificaciones
0,8 % a 0,80 μl, 1 % a 0,50 μl, 3 % a 0,30 μl | |
Proline™ | |
De 10 to 100 μl | |
1μL |
Puntas de filtro Safe-Cone (estándar o más) | |
Pipeta | |
Ergonómico | |
2 años |