Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico monocanal Biohit™ Proline™
Combina accesibilidad con fiabilidad y precisión. El pipeteador mecánico monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline™ es una herramienta de manipulación de líquidos con diseño ergonómico y ajustable. Es la más asequible de las micropipetas mecánicas de Sartorius. Disponible en volúmenes de 1,000 y 5,000 μl.
Marca: Sartorius 720110
285.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21924" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La primera familia de pipetas mecánicas de la línea Biohit™, Proline™ sigue en uso en muchos laboratorios de todo el mundo, lo que demuestra su diseño atemporal, práctico y fiable. Es ideal para universidades y colegios o cualquier laboratorio que busque una herramienta de pipeteo rentable.- Muy preciso y exacto, por lo que es adecuado para uso de profesionales y estudiantes por igual
- Unidad ligera con soporte ergonómico para los dedos
- No es necesario apretar la pipeta, lo que reduce el riesgo de RSI
- Ajuste de volumen ajustable y fácil de usar con detención de clic y visualización de volumen clara
- La calibración 'hágalo usted mismo' permite la recalibración de diferentes líquidos
- Filtros Safe-Cone disponibles para pipeteo sin contaminación
- Cono de punta fabricado de material duradero que es muy químicamente resistente
- Compatible con puntas Optifit y SafetySpace™
Especificaciones
0,5 %, 0,6 %, 0,7 % | |
Punta Optifit para 5000 μl, punta con filtro SafetySpace™ | |
Pipeteo con riesgo minimizado de contaminación | |
Pipeta mecánica | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
Filtro de cono seguro | |
2 años |
CE, ISO9001 | |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
De 1000 a 5000 μl | |
Pipeteo con riesgo minimizado de contaminación | |
50 μl |