Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico monocanal Biohit™ Proline™
Código de producto. p-6927030 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 5000 μl
Incrementos:
5,0 μl
50 μl
Exactitud:
0,5 %, 0,6 %, 0,7 %
0,6 %, 0,7 %, 2 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud unitSize
10399381 De 100 to 1000 μl 5,0 μl 0,6 %, 0,7 %, 2 % cada uno
10554792 De 1000 to 5000 μl 50 μl 0,5 %, 0,6 %, 0,7 % cada uno
2 options
Código de producto. 10399381
Marca: Sartorius 720060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina asequibilidad con fiabilidad y precisión. La pipeta mecánica monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline™ es una herramienta de manipulación de líquidos ajustable y diseñada ergonómicamente. Es la pipeta mecánica más asequible de Sartorius. Disponible en volúmenes de 1.000 y 5.000 μl.
La primera familia de pipetas mecánicas de la línea Biohit™, Proline™ sigue en uso en muchos laboratorios de todo el mundo, lo que demuestra su diseño atemporal, práctico y fiable. Es ideal para universidades y colegios o cualquier laboratorio que busque una herramienta de pipeteo rentable.
  • Muy preciso y exacto, por lo que es adecuado para uso de profesionales y estudiantes por igual
  • Unidad ligera con soporte ergonómico para los dedos
    • No es necesario apretar la pipeta, lo que reduce el riesgo de RSI
  • Ajuste de volumen ajustable y fácil de usar con detención de clic y visualización de volumen clara
  • La calibración 'hágalo usted mismo' permite la recalibración de diferentes líquidos
  • Filtros Safe-Cone disponibles para pipeteo sin contaminación
  • Cono de punta fabricado de material duradero que es muy químicamente resistente
  • Compatible con puntas Optifit y SafetySpace™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,6 %, 0,7 %, 2 %
Certificaciones/conformidad CE, ISO9001
Puntas compatibles Punta Optifit para 1000 μl, punta con filtro SafetySpace™
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con Pipeteo con riesgo minimizado de contaminación
Número de canales 1
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo con riesgo minimizado de contaminación
Incluye Filtro de cono seguro
Incrementos 5,0 μl
Garantía 2 años