Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOLiner™
Centrifugue las muestras a 3500 rpm con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Marca: Thermo Scientific™ 75003796
876.50 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
Descripción
Centrifugue las muestras a 3500 rpm con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Información para pedidos:
Solicite los cestillos BIOLiner (75-003-668, juego de 4) y las tapas de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™ (75-003-669, juego de cuatro) para completar el conjunto. Las juntas tóricas de repuesto para las tapas (75-003-688) y los adaptadores se venden por separado. También disponibles soporte para microplacas (50-036-70) y tapas (75-003-689). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R
Especificaciones
Soportes para microplacas, juego de 2 | |
4 x 750 mL | |
3.500 rpm | |
10,5 cm | |
124 mm | |
90° | |
98 mm |
Rotor basculante | |
2.739 x g | |
20 cm | |
13307 | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. | |
Sí |