Learn More
Vilber Louvert Biolink™ BLX UV Crosslinker
Rich robust UV crosslinker ideal for the removal of PCR contaminants.
Marca:  Vilber Louvert 611110811
Código de producto. 11840520
Descripción
Descripción
Programable
• Aplicaciones
• Esterilización UV
• Programación
• Visualización numérica LED sobre pantalla 14mm
• Ventana de control tratada antiUV
• Control
• Bio-Link
Especificaciones
Especificaciones
Vilbert Lourmat Biolink BLX UV Crosslinker
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Vilber Louvert Biolink™ BLX UV Crosslinker > Longitud de onda: 254nm