Learn More
Vilbert Lourmat™ Biolink™ UV Crosslinker
Marca:  Vilbert Lourmat™ 611110821
Código de producto. 11771369
Descripción
Descripción
Programable
• Aplicaciones
• Esterilización UV
• Programación
• Visualización numérica LED sobre pantalla 14mm
• Ventana de control tratada antiUV
• Control
• Bio-Link
Especificaciones
Especificaciones
Vilbert Lourmat Biolink UV Crosslinker
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Vilbert Lourmat™ Biolink™ UV Crosslinker > Wavelength: 312nm