Learn More
Thermo Scientific™ Placas con tratamiento para cultivo celular BioLite
Código de producto. 11810765
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 11810765
Marca: Thermo Scientific™ 130180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las placas tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™, que son estériles, apirógenas y no citotóxicas.
Experimente un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño. Las placas tratadas con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al mismo tiempo que proporcionan rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• Cultivo celular tratado
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6
• Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no citotóxicos
• Apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 mL (pocillo)
Área de cultivo 9,4 cm2
Material Polietileno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cubeta de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 3 mL
N.º por caja 500
N.° por paquete 10
Altura (métrico) 10 mm
Altura (métrico) interior 9,3 mm
Diámetro (métrico) 35 mm