Learn More
Thermo Scientific™ Placas con tratamiento para cultivo celular BioLite
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las placas tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™, que son estériles, apirógenas y no citotóxicas.
Marca: Thermo Scientific™ 130181
83.54 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Experimente un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño. Las placas tratadas con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al mismo tiempo que proporcionan rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• Cultivo celular tratado• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6
• Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no citotóxicos
• Apirógenos
Especificaciones
5 mL (Pozo) | |
Not Gridded | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
5 mL | |
10 | |
12,6 mm |
21,5 cm2 | |
Polietileno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular | |
500 | |
15 mm | |
60 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30