Learn More
Thermo Scientific™ Flasks con tratamiento para cultivo celular BioLite
Los frascos tratados con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ que presentan una superficie tratada con cultivo celular estándar, son una línea limitada de recipientes de cultivo celular para una amplia gama de tipos celulares.
Marca:  Thermo Scientific™ 130189
90.21 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11830765
  • 113.00€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disfrute de un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño, los matraces tratados con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ con tapón de filtro y opciones de tapón de sellado se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al tiempo que proporcionan una rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6
• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Sin ADN humano
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
200
Matraz de cultivo celular
Estéril
Plano
25 cm2
7 mL
5
Tratado para cultivo celular
Clase VI
Ventilado
Tratada para cultivo celular
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    46
    Hours
    18
    Minutes
    12
    Seconds
    5
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Flasks con tratamiento para cultivo celular BioLite > Tapón ventilado; 25 cm